Learn More
5,8-Dibromisochinolin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469478
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81045-39-8
Summenformel C9H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 286.954
MDL-Nummer MFCD03109888
InChI-Schlüssel KNBALCRXZUTMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 271281
IUPAC-Name 5,8-Dibromisochinolin
SMILES C1=CC(=C2C=NC=CC2=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,8-Dibromoisoquinoline
Menge 1 g
Synonym 5,8-dibromo-isoquinoline, isoquinoline, 5,8-dibromo, acmc-209pkl, 5,8-dibromo isoquinoline, isoquinoline,5,8-dibromo, 5,8-bis bromanyl isoquinoline
Formelmasse 286.95
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest