Learn More
5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazol-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10427242
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 89205-07-2
Summenformel C11H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 219.196
MDL-Nummer MFCD03644147
InChI-Schlüssel XVXCIDWYZMBWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl oxazole-4-carboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazole-4-carboxylicacid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxy-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, maybridge3_004367, acmc-20c54g, 5-4-methoxyphenyl-4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-4-methoxyphenyl
PubChem CID 2779782
IUPAC-Name 5-(4-Methoxyphenyl)-1,3-oxazol-4-carbonsäure
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Methoxyphenyl)-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 219.2
Reinheit (%) 97%