Learn More
5-(4-Bromphenyl)-1H-Tetrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11378186
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50907-23-8
Summenformel C7H5BrN4
Molekulargewicht (g/mol) 225.049
MDL-Nummer MFCD00991874
InChI-Schlüssel YMZMDMWMKVPGDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-bromophenyl-1h-tetrazole, 5-4-bromo-phenyl-2h-tetrazole, 5-4-bromophenyl-2h-tetrazole, 5-4-bromophenyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-4-bromophenyl, 5-4-bromophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-bromophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 5-4-bromophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, acmc-20aiyk
PubChem CID 766141
IUPAC-Name 5-(4-Bromphenyl)-2H-tetrazol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NNN=N2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Bromophenyl)-1H-tetrazole
Schmelzpunkt ∽268°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 141235
Formelmasse 225.05
Reinheit (%) 97%