Learn More
5-(2-Bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10788635
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 375857-64-0
Summenformel C9H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 239.072
InChI-Schlüssel NYAFKUCVAVUCHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18001310
IUPAC-Name 5-(2-Bromphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Bromophenyl)-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Synonym 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-2-bromophenyl-3-methyl, 5-2-bromophenyl-3-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-2-bromophenyl-3-methyl
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 97%