Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Clear Narrow-Mouth Bottles with Polyethylene LDPE-Lined Black Phenolic Caps
Plastisol coated for safety
Marke: DWK Life Sciences 220746
174.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Kalknatronglas, das den Anforderungen von ISP Typ III entspricht
- Die 4 l-Flasche wird mit einem Kannengriff geliefert
Spezifikation
1000 ml, 32 oz. | |
32 oz. | |
Transparent | |
Kalknatronglas | |
USP-Typ III | |
210 mm | |
Polyethylen | |
33-400 mm, Stücke | |
Schraubkappe |
1000 mL | |
Plastisol | |
3,78 in. | |
Schwarz | |
Ja | |
8,2 in. | |
Phenolharz | |
96 mm |