Learn More
Fisherbrand™ Röhrchengestell mit Drehböden mit 40 Plätzen
Verfügt über zwei bewegliche, klappbare Einlegeböden, die nach oben oder unten gedreht werden können, um die Größe des verwendeten Röhrchens aufzunehmen. Fisherbrand™ Röhrchengestell mit 40 Plätzen und Drehböden ist für 40 x 5 ml- oder 15 ml-Röhrchen ausgelegt.
Marke: Fisherbrand™ HS120467
Beschreibung
- Ergonomische Griffe für einfachen Transport des Racks
- Geformtes Gitter auf beiden Seiten der Einlegeböden für eine schnelle Probenidentifizierung und -entnahme
- Autoklavierbar
Spezifikation
Drehböden mit Scharnier | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (5 bis 10 ml) | |
40 | |
Für den Tisch | |
309 x 107 x 77 mm | |
107 mm | |
17 mm |
Teströhrchengestell | |
Blau/Grün | |
Polypropylen | |
5/15 ml-Röhrchen | |
Je 1 | |
309 mm | |
77 mm | |
0.26 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Röhrchengestell mit Drehböden mit 40 Plätzen > dimColor: Blau/Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur