Learn More
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035657
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol wird bei der organisch-chemischen Synthese als Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2117-12-6
MDL-Nummer MFCD00190217
Spezifikation
Siedepunkt 97°C to 98°C (24mmHg)
Chemischer Name oder Material 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Menge 5 g
Summenformel C7H14OSi
Strukturformel HOCH2CH2C≡CSi(CH3)3
UN-Nummer UN1993
Flammpunkt 60°C (140°F)
Synonym 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
InChI-Schlüssel VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
IUPAC-Name 4-Trimethylsilylbut-3-yn-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 142.27
PubChem CID 2760827
Formelmasse 142.27
Reinheit (%) 98%
Dichte 0.854