Learn More
4-(Trifluoromethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452229
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
CAS: 657-36-3 | C6H10F3N | 153.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-36-3
Summenformel C6H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 153.15
MDL-Nummer MFCD00102068
InChI-Schlüssel RDRQUUWCJTYHCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl piperidine, 4-trifluoromethyl-piperidine, piperidine, 4-trifluoromethyl, pubchem22645, 4-trifluormethyl-piperidine
PubChem CID 136469
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)piperidin
SMILES FC(F)(F)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)piperidine
Farbe Farblos
Menge 250 mg
Formelmasse 153.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit