Learn More
4'-(Trifluormethyl)acetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone |
Schmelzpunkt | 29°C to 35°C |
Dichte | 0.924 |
Siedepunkt | 83°C to 85°C (9 mmHg) |
Flammpunkt | 84°C (183°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.462 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1870425 |
Formelmasse | 188.15 |