Learn More
4'-(Trifluormethyl)acetophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402957
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 709-63-7 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 709-63-7
Summenformel C9H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 188.149
MDL-Nummer MFCD00000401
InChI-Schlüssel HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 69731
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Schmelzpunkt 29°C to 35°C
Dichte 0.924
Siedepunkt 83°C to 85°C (9 mmHg)
Flammpunkt 84°C (183°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.462
Menge 25 g
Beilstein 1870425
Formelmasse 188.15
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.