Learn More
4-tert-Butylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486957
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-tert-Butylbenzoylchlorid wird bei der Synthese von 9,9′-Spirobifluoren-verbrückten-bipolaren Systemen verwendet, die 1,3,4-Oxadiazol-konjugierte Oligoaryl- und Triaryllamin-Anteile enthalten. Wird auch bei der Herstellung von 2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-Oxadiazol verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von Oxidationsmitteln, Basen und Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1710-98-1
Summenformel C11H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 196.67
MDL-Nummer MFCD00000695
InChI-Schlüssel WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74372
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzoylchlorid
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Siedepunkt 125°C to 126°C (10 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Menge 500 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 775793
Synonym benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
Formelmasse 196.68
Reinheit (%) 98%