Learn More
4-Pyrrolidinopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581451
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 2456-81-7 | C9H12N2 | 148.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2456-81-7
Summenformel C9H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.21
MDL-Nummer MFCD00006415
InChI-Schlüssel RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
PubChem CID 75567
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-ylpyridin
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyrrolidinopyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Farbe Braun bis Weiß
Siedepunkt 171°C to 173°C (27.0 mbar)
Flammpunkt 142°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Fieser 04,416; 09,400; 10,336; 13,262; 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,,chloroform,acetone and dichloroethane,insoluble in hexane and cyclohexane
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Masse, Kristalle und/oder Stückchen