Learn More
4-Piperidinemethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10217033 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 6457-49-4 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6457-49-4
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.17
MDL-Nummer MFCD00174228
InChI-Schlüssel XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol
PubChem CID 420771
IUPAC-Name Piperidin-4-ylmethanol
SMILES C1CNCCC1CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperidinemethanol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.0°C to 61.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 118.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Stückchen und/oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-piperidylmethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.