Learn More
4-Piperazinoacetophenon, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10532371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51639-48-6
Summenformel C12H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 204.27
MDL-Nummer MFCD00005962
InChI-Schlüssel KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
PubChem CID 97269
IUPAC-Name 1-(4-Piperazin-1-ylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Piperazinoacetophenone
Namenshinweis 94%
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 107°C to 110°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Piperazinoacetophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.