Learn More
(4-phenyltetrahydropyran-4 -yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
52.80 CHF - 460.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 14006-32-7 |
---|---|
Summenformel | C12H17NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 191.27 |
MDL-Nummer | MFCD02946795 |
InChI-Schlüssel | IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine |
PubChem CID | 6483779 |
SMILES | NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10265474
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
52.80 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10022414
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
143.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10290255
|
Thermo Scientific Maybridge
CC69113DE |
5 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
460.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
14006-32-7 | |
191.27 | |
IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N | |
6483779 |
C12H17NO | |
MFCD02946795 | |
4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine | |
NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine | |
95% | |
MFCD02946795 | |
IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Phenyloxan-4-yl)methanamin | |
6483779 | |
95% |
14006-32-7 | |
C12H17NO | |
4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine | |
NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1 | |
191.27 | |
191.27 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Gefahr