Learn More
4-(Phenylaminomethyl)benzenboronsäurepinacolester, 97 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 114°C to 117°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 309.21 |
Reinheit (%) | 97% |