Learn More
4-(Phenylaminomethyl)benzenboronsäurepinacolester, 97 %
Artikelnummer. 11402230
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1029439-56-2
Summenformel C19H24BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 309.216
MDL-Nummer MFCD06795652
InChI-Schlüssel KNYGNGFJIPTYBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, 4-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzyl-amine, amtb054, 4-n-phenylaminomethyl phenylboronic acid
PubChem CID 17750276
IUPAC-Name N-[[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]anilin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CNC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Menge 1 g
Formelmasse 309.21
Reinheit (%) 97%