Learn More
4-n-Butylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455183
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 1638-22-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
4-n-Butylphenol is used as an Intermediates of liquid Crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-N-Butylphenol wird als Zwischenprodukt von Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Verschließen Sie den Behälter bei Nichtgebrauch fest, und bewahren Sie ihn an einem trockenen, kühlen Ort auf. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei ordnungsgemäßer Lagerung stabil. Behälter trocken halten. Vor Hitze schützen. Mechanische Absaugung erforderlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1638-22-8
Summenformel C10H14O
Molekulargewicht (g/mol) 150.221
MDL-Nummer MFCD00041750
InChI-Schlüssel CYYZDBDROVLTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butylphenol, p-butylphenol, phenol, 4-butyl, p-hydroxybutylbenzene, phenol, p-butyl, 1-hydroxy-4-n-butylbenzene, p-n-butylphenol, 4-butyl-phenol, 4-n-ethylphenol
PubChem CID 15420
ChEBI CHEBI:34437
IUPAC-Name 4-Butylphenol
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Butylphenol
Schmelzpunkt ∼22°C
Dichte 0.98
Siedepunkt 245°C
Brechungsindex 1.517
Menge 25 g
UN-Nummer UN3145
Beilstein 2042120
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 150.22
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
4-n-Butylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >