Learn More
4-Methylbenzylsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15203558 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 51419-59-1 | C8H9ClO2S | 204.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51419-59-1
Summenformel C8H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 204.68
InChI-Schlüssel JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzylsulfonyl chloride, 4-methylphenyl methanesulfonyl chloride, p-tolylmethanesulfonyl chloride, p-tolyl-methanesulfonyl chloride, p-tolyl methanesulfonyl chloride, 4-methylphenyl methyl sulfonyl chloride, pubchem5592, pubchem5631, acmc-209wgt, 4-methylbenzylsulfonylchloride
PubChem CID 2794648
IUPAC-Name (4-methylphenyl)methanesulfonylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzylsulfonyl chloride
Schmelzpunkt 78.0°C to 82.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.68
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzylsulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.