missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Methyl-3,5 -Dinitrobenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11414350
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 28249-49-2 | C7H7BN2O6 | 225.951 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28249-49-2
Summenformel C7H7BN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 225.951
MDL-Nummer MFCD08060935
InChI-Schlüssel DTWIWVTWNMEZOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dinitro-4-methylbenzeneboronic acid, 4-methyl-3,5-dinitrophenyl boronic acid, 3,5-dinitro-4-methylphenylboronic acid, acmc-1cr7m, 3,5-dinitro-p-tolueneboronic acid, 3,5-dinitro-4-methylphenylboranic acid, 4-methyl-3,5-dinitrobenzeneboronic acid, p-tolueneboronic acid,3,5-dinitro-8ci, 3,5-dinitro-4-methylphenylboronic acid; 3,5-dinitro-p-tolueneboronic acid
PubChem CID 17998947
IUPAC-Name (4-Methyl-3,5-dinitrophenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C)[N+](=O)[O-])(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3,5-dinitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 225.95
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt