Learn More
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522473
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 144059-86-9
Summenformel C12H8F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 287.256
MDL-Nummer MFCD00068105
InChI-Schlüssel DRFFZMPSUPHSJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazole-5-carboxylic acid, 2-4-trifluoromethyl phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, maybridge1_008801
PubChem CID 2775663
IUPAC-Name 4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-carbonsäure
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 287.26
Reinheit (%) 97%