Learn More
4'-Methoxypropiophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 121-97-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
52.90 CHF - 557.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 121-97-1 |
---|---|
Summenformel | C10H12O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 164.204 |
MDL-Nummer | MFCD00009310 |
InChI-Schlüssel | ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 67144 |
IUPAC-Name | 1-(4-Methoxyphenyl)propan-1-on |
SMILES | CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11417566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14619.14 |
25 g |
52.90 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11427566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14619.22 |
100 g |
145.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11437566
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14619.36 |
500 g |
557.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
121-97-1 | |
164.204 | |
ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Methoxyphenyl)propan-1-on |
C10H12O2 | |
MFCD00009310 | |
67144 | |
CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC |
Spezifikation
4'-Methoxypropiophenone | |
27°C to 29°C | |
273°C to 275°C | |
C10H12O2 | |
MFCD00009310 | |
4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one | |
CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC | |
164.204 | |
164.2 |
121-97-1 | |
1.07 | |
62°C (143°F) | |
1.5465 | |
907733 | |
ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Methoxyphenyl)propan-1-on | |
67144 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Satz
H227
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 204-512-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen