Learn More
4-Methoxypiperidin, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10248753
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 4045-24-3 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4045-24-3
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
MDL-Nummer MFCD04115010
InChI-Schlüssel ZEYSHALLPAKUHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-piperidine, piperidine, 4-methoxy, hcl, 4-methoxypiperdine, 4-methoxy piperidine, 4-methoxyl piperidine, pubchem8024
PubChem CID 77666
IUPAC-Name 4-Methoxypiperidin
SMILES COC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxypiperidine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 44.0°C (9.0 Mbar)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Beilstein 21, V,1, 51
Relative Dichte 0.93
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methoxypiperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.