Learn More
4-(Methansulfonamido)phenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 380430-57-9 | C7H10BNO4S | 215.03 g/mol
88.90 CHF - 279.40 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 380430-57-9 |
---|---|
Summenformel | C7H10BNO4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 215.03 |
MDL-Nummer | MFCD02179473 |
InChI-Schlüssel | NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid |
PubChem CID | 2773537 |
IUPAC-Name | (4-methanesulfonamidophenyl)boronic acid |
SMILES | CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemical Identifiers
380430-57-9 | |
215.03 | |
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N | |
2773537 | |
CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O |
C7H10BNO4S | |
MFCD02179473 | |
4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid | |
(4-methanesulfonamidophenyl)boronic acid |
Specifications
4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid | |
234°C to 236°C | |
Glasflasche | |
MFCD02179473 | |
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N | |
(4-methanesulfonamidophenyl)boronic acid | |
2773537 | |
97% |
380430-57-9 | |
96% min. (HPLC) | |
C7H10BNO4S | |
4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid | |
CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O | |
215.03 | |
215.04 |
Safety and Handling
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
BEI
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.