Learn More
4-Iod-2-Methyl-1H-Imidazol, 97 %, Acros Organics™
174.00 CHF - 611.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 73746-45-9
Summenformel C4H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 208.00
MDL-Nummer MFCD02684335
InChI-Schlüssel SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794623
IUPAC-Name 5-Iod-2-Methyl-1H-Imidazol
SMILES CC1=NC=C(I)N1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15209786
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
451580050
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15219786
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
451580250
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Chemische Identifikatoren
73746-45-9
208.00
SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
5-Iod-2-Methyl-1H-Imidazol
C4H5IN2
MFCD02684335
2794623
CC1=NC=C(I)N1
Spezifikation
4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole
138.0°C to 144.0°C
96% min. (HPLC)
MFCD02684335
SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
5-Iod-2-Methyl-1H-Imidazol
2794623
97%
73746-45-9
Authentic
C4H5IN2
4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
CC1=NC=C(I)N1
208.00
208
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Take off im
Danger
Produktidentifikator
  • 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.