Learn More
4-Iodo-2,6-dimethylphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10262362
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 10570-67-9
Summenformel C8H9IO
Molekulargewicht (g/mol) 248.06
MDL-Nummer MFCD00094415
InChI-Schlüssel HUUNIMCCAGNBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,6-dimethyl-phenol, 4-iodo-2,6-xylenol, acmc-2098hg, phenol,4-iodo-2,6-dimethyl, huunimccagnbdf-uhfffaoysa, phenol, 4-iodo-2,6-dimethyl
PubChem CID 555318
IUPAC-Name 4-Iod-2,6-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Iodo-2, 6-dimethylphenol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 248.06
Reinheit (%) 97%