Learn More
4-Hydroxychinolin-2-carbonsäure Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 345909-35-5 | C10H7NO3 | 189.17 g/mol
120.60 CHF - 405.02 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 345909-35-5 |
---|---|
Summenformel | C10H7NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 189.17 |
MDL-Nummer | MFCD00149476 |
InChI-Schlüssel | HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1 |
PubChem CID | 18530299 |
IUPAC-Name | 4-Oxo-1H-Chinolin-2-Carbonsäure;Hydrat |
SMILES | OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15740799
|
Thermo Scientific Acros
121910050 |
5 g |
120.60 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15750799
|
Thermo Scientific Acros
121910250 |
25 g |
405.02 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
345909-35-5 | |
189.17 | |
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N | |
18530299 | |
OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1 |
C10H7NO3 | |
MFCD00149476 | |
4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1 | |
4-Oxo-1H-Chinolin-2-Carbonsäure;Hydrat |
Spezifikation
4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate | |
275,0 °C | |
C10H7NO3 | |
22,23 | |
4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid hydrate, kynurenic acid hydrate, kynurenic acid monohydrate, 4-hydroxyquinaldic acid hydrate, c10h7no3.h2o, 2-carboxy-4-hydroxyquinoline hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, hydrate, 4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid,hydrate,98, 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid hydrate 1:1 | |
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N | |
4-Oxo-1H-Chinolin-2-Carbonsäure;Hydrat | |
18530299 | |
98% |
345909-35-5 | |
Echt | |
MFCD00149476 | |
14,5327 | |
Solubility in water: 0.9g/L water (100°C). Other solubilities: soluble in hot alcohol, insoluble in ether, very soluble in alkali | |
OC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2C(O)=C1 | |
189.17 | |
189.17 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-SatzKann die Atemwege reizen. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
GHS-Signalwort: Warnhinweis