Learn More
4'-Hydroxy-3 '-nitroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6322-56-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
32.05 CHF - 343.71 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 6322-56-1 |
---|---|
Summenformel | C8H7NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 181.147 |
MDL-Nummer | MFCD00017002 |
InChI-Schlüssel | MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 4-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 4-acetyl-2-nitro-phenol, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl-1-ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, 2-nitro-4-acetylphenol, 4-acetyl-2-nitrophenol, 1-4-hydroxy-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl |
PubChem CID | 138723 |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11463877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18317.03 |
1 g | N/A | ||||||
11473877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18317.06 |
5 g | N/A | ||||||
11483877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18317.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6322-56-1 | |
181.147 | |
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N | |
138723 |
C8H7NO4 | |
MFCD00017002 | |
4'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 4-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 4-acetyl-2-nitro-phenol, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl-1-ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, 2-nitro-4-acetylphenol, 4-acetyl-2-nitrophenol, 1-4-hydroxy-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-] |
Spezifikation
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone | |
131°C to 133°C | |
MFCD00017002 | |
4'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 4-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 4-acetyl-2-nitro-phenol, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl-1-ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, 2-nitro-4-acetylphenol, 4-acetyl-2-nitrophenol, 1-4-hydroxy-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-] | |
138723 | |
98% |
6322-56-1 | |
C8H7NO4 | |
1959078 | |
MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N | |
181.147 | |
181.15 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen