Learn More
4'-Fluoropropiophenon, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 456-03-1 | C9H9FO | 152.168 g/mol
31.40 CHF - 97.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 456-03-1 |
---|---|
Summenformel | C9H9FO |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.168 |
MDL-Nummer | MFCD00000356 |
InChI-Schlüssel | QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone |
PubChem CID | 68004 |
IUPAC-Name | 1-(4-Fluorphenyl)propan-1-on |
SMILES | CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11463317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16219.09 |
10 g |
31.40 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11473317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16219.18 |
50 g |
97.45 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
456-03-1 | |
152.168 | |
QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N | |
68004 | |
CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F |
C9H9FO | |
MFCD00000356 | |
4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone | |
1-(4-Fluorphenyl)propan-1-on |
Spezifikation
4'-Fluoropropiophenone | |
1.096 | |
76°C (168°F) | |
1.5059 | |
1210310 | |
QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Fluorphenyl)propan-1-on | |
68004 | |
≥97% |
456-03-1 | |
100°C to 102°C (22 mmHg) | |
C9H9FO | |
MFCD00000356 | |
4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone | |
CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F | |
152.168 | |
152.17 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335-H227
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Brennbare Flüssigkeit.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-255-9
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen