Learn More
4-Fluoro-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Fluor-N-Methylanilin wird als Modellverbindung verwendet, um die in vivo- und in vitro-Biotransformation von sekundären aromatischen Aminen zu untersuchen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Säurenchlorid, Säurenanhydrid und Chlorformiaten.
4-Fluor-N-Methylanilin wird als Modellverbindung verwendet, um die in vivo- und in vitro-Biotransformation von sekundären aromatischen Aminen zu untersuchen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Säuren, Säurenchlorid, Säurenanhydrid und Chlorformiaten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluoro-N-methylaniline |
Dichte | 1.04 |
Siedepunkt | 79°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 76°C (169°F) |
Brechungsindex | 1.532 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Synonym | benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl |
Formelmasse | 125.15 |
Reinheit (%) | 97% |