Learn More
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)anilin, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462648
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80143-73-3
Summenformel C13H11F2N
Molekulargewicht (g/mol) 219.235
MDL-Nummer MFCD03210766
InChI-Schlüssel OQVIJNAAQBTAAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzyl-4-fluorophenyl-amine
PubChem CID 1133337
IUPAC-Name 4-Fluor-N-[(4-fluorphenyl)methyl]anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1CNC2=CC=C(C=C2)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Menge 1 g
Formelmasse 219.23
Reinheit (%) 97%