Learn More
4-Ethylresorcinol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477174
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 2896-60-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is employed as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Löslichkeit in Methanol; nahezu transparent. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2896-60-8
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00002283
InChI-Schlüssel VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylresorcinol, 1,3-benzenediol, 4-ethyl, 6-ethylresorcinol, resorcinol, 4-ethyl, 1,3-dihydroxy-4-ethylbenzene, 4-ethyl resorcinol, 2,4-dihydroxy-1-ethylbenzene, unii-8ye81t06d5, 4-ethyl-benzene-1,3-diol, 4-ethyl-resorcinol
PubChem CID 17927
IUPAC-Name 4-Ethylbenzol-1,3-Diol
SMILES CCC1=C(C=C(C=C1)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylresorcinol
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 25 g
Beilstein 1238231
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
4-Ethylresorcinol 98 %, Thermo Scientific Chemicals >