Learn More
4-Ethylbenzoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
27.81 CHF - 318.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 16331-45-6 |
---|---|
Summenformel | C9H9ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 168.62 |
MDL-Nummer | MFCD00000697 |
InChI-Schlüssel | AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 85368 |
IUPAC-Name | 4-Ethylbenzoylchlorid |
SMILES | CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11324739
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11698.06 |
5 g |
27.81 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11419213
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11698.09 |
10 g |
46.73 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11429213
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11698.18 |
50 g |
318.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
16331-45-6 | |
168.62 | |
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N | |
4-Ethylbenzoylchlorid |
C9H9ClO | |
MFCD00000697 | |
85368 | |
CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Spezifikation
4-Ethylbenzoyl chloride | |
235°C to 236°C | |
Acidic | |
MFCD00000697 | |
2206041 | |
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N | |
4-Ethylbenzoylchlorid | |
85368 | |
≥98% |
16331-45-6 | |
>110°C (230°F) | |
C9H9ClO | |
UN3265 | |
benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl | |
CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
168.62 | |
168.62 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.