Learn More
4'-Ethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478863
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
4'-Ethoxyacetophenone is used to produce 4-(4-ethoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Ethoxyacetophenon wird zur Herstellung von 4-(4-Ethoxy-phenyl)-Thiazol-2-ylamin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser (791.1 mg/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1676-63-7
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00009095
InChI-Schlüssel YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone
PubChem CID 72872
IUPAC-Name 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanon
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Ethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Siedepunkt 145°C to 146°C (13 mmHg)
Flammpunkt 134°C (273°F)
Menge 25 g
Beilstein 636783
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,water(791.1mg/L).
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 98%