Learn More
4-Ethoxy-2 -Methylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7034839
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 313545-31-2
Summenformel C9H13BO3
Molekulargewicht (g/mol) 180.01
MDL-Nummer MFCD04115659
InChI-Schlüssel MBEQXBKSJCOKJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid, 4-ethoxy-2-methylphenylboronicacid, 4-ethoxy-2-methylphenyl boronic acid, 5-ethoxytoluene-2-boronic acid, 4-ethoxy-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-ethoxy-2-methylphenyl, acmc-1aexl, 2-methyl-4-ethoxybenzene boronic acid, contains varying amounts of anhydride
PubChem CID 16217476
IUPAC-Name (4-Ethoxy-2-methylphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)OCC)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 163°C to 168°C
Menge 1 g
Formelmasse 180.01
Reinheit (%) 98%