Learn More
4-(Diphenylamino)Benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Diphenylamino)benzaldehyde |
Schmelzpunkt | 129°C to 133°C (literature) |
Farbe | Gelb |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2732795 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 273.33 |
Reinheit (%) | 98% |