Learn More
4'-Cyclohexylacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475776
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 18594-05-3 | C14H18O | 202.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18594-05-3
Summenformel C14H18O
Molekulargewicht (g/mol) 202.30
MDL-Nummer MFCD00001453
InChI-Schlüssel MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone
PubChem CID 87715
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Cyclohexylacetophenone
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Siedepunkt 179°C to 181°C (14 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1962365
IUPAC-Name 1-(4-Cyclohexylphenyl)ethanon
Formelmasse 202.3
Reinheit (%) 99%