Learn More
4-Chlorphenylmagnesiumbromid, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-2799141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
CAS: 873-77-8 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 873-77-8, 60-29-7
Summenformel C6H4BrClMg
Molekulargewicht (g/mol) 215.76
MDL-Nummer MFCD00009926
InChI-Schlüssel CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 101888
IUPAC-Name Magnesium;Chlorbenzol;Bromid
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenylmagnesium bromide
Farbe Schwarz-Braun bis Grau
Namenshinweis 1M Solution in Diethyl Ether
CAS Min. % 22.85, 69.54
CAS Max. % 30.46, 77.15
Strukturformel Cl(C6H4)MgBr
Konzentration 0.9 to 1.2M
Dichte 0.8500g/mL
Formelmasse 215.76
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche in Verpackung
Menge 100 mL
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.