Learn More
4-Chlor-7-Azaindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473268
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
CAS: 55052-28-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein geeignetes Zwischenprodukt für die Medikamentenentwicklung, wie sie bei der Synthese von 7-Azindolderivaten, synthetischen Zytokinin-Analoga verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55052-28-3
Summenformel C7H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
MDL-Nummer MFCD08272232
InChI-Schlüssel HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-7-azaindole, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-chloro, 4-choro-7-azaindole, pubchem17277, acmc-1ay8o, 4-chloro-7-azaindol, ksc494a8l, 4-chloropyrrolo 2,3-b pyridine
PubChem CID 11389493
IUPAC-Name 4-Chlor-1H-pyrrol[2,3-b]Pyridin
SMILES ClC1=C2C=CNC2=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-7-azaindole
Schmelzpunkt 176°C to 181°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 98%