Learn More
4-Chlor-3-Cyanobenzolboronsäure, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15489767
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871332-95-5
Summenformel C7H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.38
MDL-Nummer MFCD08056360
InChI-Schlüssel PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
PubChem CID 44119831
IUPAC-Name (4-Chlor-3-cyanphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-cyanobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 300°C to 304°C
Menge 1 g
Formelmasse 181.39
Reinheit (%) 98%