Learn More
4-Chlor-2-Nitrophenol, 98 %, enthält bis zu ca. 10 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433667
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-64-5
Summenformel C6H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.55
MDL-Nummer MFCD00007113
InChI-Schlüssel NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-chlorophenol, phenol, 4-chloro-2-nitro, unii-438lq62wnh, 4-chloro-2-nitro-phenol, 4-chloro-6-nitrophenol, acmc-209r2b, 5-chloro-2-hydroxynitrobenzene, 4-chloro-2-nitrophenol
PubChem CID 6980
IUPAC-Name 4-Chlor-2-nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-nitrophenol
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu ≈10 % Wasser enthalten
Menge 500 g
Beilstein 2048031
Formelmasse 173.56
Reinheit (%) 98%