Learn More
4-Chlor-2-Methoxyphenol, 99 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10081751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 16766-30-6
Summenformel C7H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 158.58
MDL-Nummer MFCD00070774
InChI-Schlüssel FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28050
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methoxyphenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 16.0°C to 17.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.3000g/mL
Siedepunkt 241.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(OCH3)OH
Brechungsindex 1.5575 to 1.5595
Menge 10 g
Relative Dichte 1.3
Synonym 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Formelmasse 158.58
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-methoxyphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.