Learn More
4-Carboxyphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10566261
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 14047-29-1 | C7H7BO4 | 165.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14047-29-1
Summenformel C7H7BO4
Molekulargewicht (g/mol) 165.94
MDL-Nummer MFCD00151801
InChI-Schlüssel SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxyphenylboronic acid, 4-carboxybenzeneboronic acid, 4-dihydroxyboranyl benzoic acid, benzoic acid, 4-borono, 4-dihydroxyboryl benzoic acid, p-carboxyphenylboronic acid, 4-phenylester boronic acid, 4-carboxyphenyl boronic acid, chembl82324
PubChem CID 312183
IUPAC-Name 4-Borbenzoesäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Carboxyphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 238.0°C to 240.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOOCC6H4B(OH)2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L.
Formelmasse 165.94
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Carboxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.