Learn More
4-Butylbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10294974
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 54997-92-1
Summenformel C10H13ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 232.72
MDL-Nummer MFCD00173908
InChI-Schlüssel OVFZELSNOHIDEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-butyl benzenesulphonyl chloride, 4-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-n-butylphenylsulfonyl chloride, 4-n-butylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-butyl, 4-butylphenyl chlorosulfone, pubchem5484, 4-n-butylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 2737352
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Butylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3(CH2)3C6H4SO2Cl
Menge 25 g
IUPAC-Name 4-Butylbenzol-1-sulfonylchlorid
Formelmasse 232.73
Reinheit (%) 97%