Learn More
4'-Bromnonanophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11475650
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126334-26-7
Summenformel C15H21BrO
Molekulargewicht (g/mol) 297.236
MDL-Nummer MFCD09953463
InChI-Schlüssel JIVVSHXGCFTTTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl nonan-1-one, 4'-bromononanophenone, 1-nonanone,1-4-bromophenyl, acmc-20e7mb, 4-nonanoyl bromobenzene, 4-bromo-alpha-octylbenzaldehyde
PubChem CID 23117403
IUPAC-Name 1-(4-Bromphenyl)nonan-1-on
SMILES CCCCCCCCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromononanophenone
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Siedepunkt 138°C to 140°C (0.1 mmHg)
Menge 5 g
Formelmasse 297.24
Reinheit (%) 98%