Learn More
4-Bromisoxazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 97925-43-4 | C3H2BrNO | 147.96 g/mol
33.20 CHF - 92.75 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 97925-43-4 |
---|---|
Summenformel | C3H2BrNO |
Molekulargewicht (g/mol) | 147.96 |
InChI-Schlüssel | IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329 |
PubChem CID | 3862248 |
IUPAC-Name | 4-Brom-1,2-Oxazol |
SMILES | C1=C(C=NO1)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15579573
|
Thermo Scientific Acros
458730010 |
1 g |
33.20 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15589573
|
Thermo Scientific Acros
458730050 |
5 g |
92.75 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
97925-43-4 | |
147.96 | |
4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329 | |
4-Brom-1,2-Oxazol |
C3H2BrNO | |
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N | |
3862248 | |
C1=C(C=NO1)Br |
Spezifikation
4-Bromoisoxazole | |
39.0°C to 41.0°C | |
94% min. (GC) | |
C3H2BrNO | |
IRDVIGFQMLUJAM-UHFFFAOYSA-N | |
4-Brom-1,2-Oxazol | |
3862248 | |
95% |
97925-43-4 | |
Echt | |
Glasflasche | |
4-bromoisoxazole, 4-bormoisoxazole, isoxazole, 4-bromo, isoxazole, 4-bromo-6ci,9ci, 4-bromo isoxazole, 4-bromo-isoxazole, zlchem 1329 | |
C1=C(C=NO1)Br | |
147.96 | |
147.96 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-HinweisGesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- 4-Bromoisoxazole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.