Learn More
4-Bromimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2302-25-2 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
74.30 CHF - 266.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2302-25-2 |
---|---|
Summenformel | C3H3BrN2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 146.98 |
MDL-Nummer | MFCD00047021 |
InChI-Schlüssel | FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole |
PubChem CID | 96125 |
IUPAC-Name | 5-Brom-1H-indazol |
SMILES | BrC1=CN=CN1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15442409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64972.06 |
5 g |
74.30 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15452409
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64972.14 |
25 g |
266.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Employed as an important intermediate for raw material for organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenWird als wichtiges Zwischenprodukt für Rohstoffe für die organische Synthese, Agrochemie, Pharmazie und Färberfeld eingesetzt
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
2302-25-2 | |
146.98 | |
FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N | |
96125 | |
BrC1=CN=CN1 |
C3H3BrN2 | |
MFCD00047021 | |
4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole | |
5-Brom-1H-indazol |
Spezifikation
4-Bromoimidazole | |
131°C to 135°C | |
MFCD00047021 | |
1615 | |
Slightly soluble in water. | |
BrC1=CN=CN1 | |
146.98 | |
146.97 | |
Fest |
2302-25-2 | |
C3H3BrN2 | |
UN2811 | |
4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole | |
FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brom-1H-indazol | |
96125 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIFTIGER FESTSTOFF, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NI3517450
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen