Learn More
4-(Bromacetyl)pyridin-Hydrobromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031273
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 5349-17-7 | C7H7Br2NO | 280.947 g/mol
Design and synthesis of potent, selective, and orally bioavailable tetrasubstituted imidazole inhibitors of p38 mitogen-activated protein kinase 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide was used to prepare 2-Phenyl-4-(4-pyridyl)imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Design und Synthese von potenten, selektiven und oral bioverfügbaren tetrasubstituierten Imidazol-Inhibitoren von P38-mitogen-aktivierter Proteinkinase; 4-(Bromacetyl)pyridinhydrobromid wurde zur Herstellung von 2-Phenyl-4-(4-pyridyl)imidazol verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5349-17-7
Summenformel C7H7Br2NO
Molekulargewicht (g/mol) 280.947
MDL-Nummer MFCD02681893
InChI-Schlüssel RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethan-1-one hydrobromide, ethanone, 2-bromo-1-4-pyridinyl-, hydrobromide, 4-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 4-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyrdin-4-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hbr, 4-bromoacetyl pyridine hbr
PubChem CID 2776239
IUPAC-Name 2-Brom-1-Pyridin-4-ylethanon;hydrobromid
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)CBr.Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
Schmelzpunkt ∽200°C (decomposition)
Geruch Schwach
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 280.95
Reinheit (%) 98%