Learn More
4-Bromo-N,N-dimethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 586-77-6 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
33.97 CHF - 91.86 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 586-77-6
Summenformel C8H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 200.08
MDL-Nummer MFCD00000093
InChI-Schlüssel XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
PubChem CID 11465
IUPAC-Name 4-Brom-N,N-dimethylanilin
SMILES CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10449920
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222210250
25 g Kunststoffflasche
33.97 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10256370
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
222211000
100 g Kunststoffflasche
91.86 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
586-77-6
200.08
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
11465
CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
C8H10BrN
MFCD00000093
n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
4-Brom-N,N-dimethylanilin
Spezifikation
4-Bromo-N, N-dimethylaniline
586-77-6
100.0
Blau oder Grau oder Weiß
>112°C
99%
BrC6H4N(CH3)2
12, 637
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: methanol 100g/L
CN(C)C1=CC=C(Br)C=C1
200.08
200.08
Kristalliner Feststoff
99%
98.5
53°C to 56°C
264°C
Echt
C8H10BrN
MFCD00000093
n,n-dimethyl-p-bromoaniline, 4-dimethylaminobromobenzene, p-bromo-n,n-dimethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-4-bromoaniline, p-dimethylamino phenyl bromide, p-dimethylaminobromobenzene, 1-bromo-4-dimethylamino benzene, p-bromo dimethylamino benzene, p-n,n-dimethylaminobromobenzene
XYZWMVYYUIMRIZ-UHFFFAOYSA-N
4-Brom-N,N-dimethylanilin
11465
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS-P-Satz
Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 209-582-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BW9300000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-N,N-dimethylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.