Learn More
4'-Brom-2'-Hydroxyacetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477638
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4′-Brom-2′-Hydroxyacetophenon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30186-18-6
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD03428533
InChI-Schlüssel LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 10727403
IUPAC-Name 1-(4-Brom-2 -hydroxyphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 215.04
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest